Få mere at vide
DuPont™ Tyvek 500 Xpert beskyttelsesdragt med hætte
Artikelnummer. 12911355
Skift visning
Størrelse:
Lille
Medium
Større
X-Large
2X-stor
3X-Large
4X-stor
5X-stor
6X-stor
7X-stor
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 25
18 product options available for selection
Product selection table with 18 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse Pakningsstørrelse
12911355 Større Pakke med 25
11743103 Lille Pakke med 100
12971345 Lille Pakke med 25
11703103 Medium Pakke med 100
12991345 Medium Pakke med 25
11713103 Større Pakke med 100
11723103 X-Large Pakke med 100
12931355 X-Large Pakke med 25
13025683 X-Large -
12951355 2X-stor Pakke med 25
11733103 2X-stor Pakke med 100
12961355 3X-Large Pakke med 25
11753103 3X-Large Pakke med 100
13085673 3X-Large -
17402893 4X-stor -
17412893 5X-stor -
17422893 6X-stor -
17432893 7X-stor -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 18 options available.
18 options
Artikelnummer. 12911355 Leverandør DuPont™ Leverandørnr. D14663977
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2175.69 DKK
    1594.65 DKK / Pakke med 25
    Spare 581.04 DKK
    26% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 08-12-2026
Sammensat af flashspundet højdensitetspolyethylen. DuPont™ Tyvek™ Classic Xpert beskyttelsesdragt med hætte er permeabel for både luft og vanddamp, men afviser vandbaserede væsker og aerosoler og tilbyder en fremragende barriere mod fine partikler og fibre.
Sammensat af flashspundet højdensitetspolyethylen. Dupont™ Tyvek™ Classic Xpert beskyttelsesdragt med hætte er permeabel for både luft og vanddamp, men afviser alligevel vandbaserede væsker og aerosoler og tilbyder en fremragende barriere mod fine partikler og fibre.
  • Robust, men alligevel let (<180 g pr. beklædningsgenstand)
  • Elastik i ansigt, håndled og ankler samt indlimet taljeelastik
  • Stort skridtområde for fri bevægelighed
  • Stor lynlåstrækker, der er nem at få fat i
  • 3-delt hætte for optimal pasform til hoved og ansigt, når du vender dig
  • Hvid, str. S til XXXL
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Beskyttelsesdragter med hætte
Størrelse Større
Materiale Flashspundet HDPE
Farve Hvid
Engangs Engangsbrug
Talje stil Elastik bagpå
Ankel stil Elastik
Manchet stil Elastik
Hals stil Hætte
Hætte type 3 paneler
Lukketype Selvlåsende lynlås med klap
Sømtype Sammenføjet
Certificeringer/compliance Category III, Type 5-B and 6-B, EN 14126, EN 1073-2, EN 1149-5
Størrelse (metrisk) bryst 100 til 108 cm
Til brug med (applikation) Pharmaceutical handling, chemical processing, the oil and gas industry, general maintenance and operations, automatic spray painting and many others.
Mængde 100/Pk.
Stil Classic Xpert
Vis mere Vis mindre
Brugeren skal foretage en risikovurdering for at afgøre, hvilken beskyttelse der er nødvendig.