Få mere at vide
DuPont™ Tyvek 500 Xpert beskyttelsesdragt med hætte
GREENER_CHOICE
Sammensat af flashspundet højdensitetspolyethylen. DuPont™ Tyvek™ Classic Xpert beskyttelsesdragt med hætte er permeabel for både luft og vanddamp, men afviser vandbaserede væsker og aerosoler og tilbyder en fremragende barriere mod fine partikler og fibre.
Brand:  DuPont™ D14664003
5941.07 DKK valid until 2025-09-30
Use promo code "24380" to get your promotional price.
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 11753103
  • 7875.00 DKK / Pakke med 100
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 05-09-2025
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
Sammensat af flashspundet højdensitetspolyethylen. Dupont™ Tyvek™ Classic Xpert beskyttelsesdragt med hætte er permeabel for både luft og vanddamp, men afviser alligevel vandbaserede væsker og aerosoler og tilbyder en fremragende barriere mod fine partikler og fibre.
  • Robust, men alligevel let (<180 g pr. beklædningsgenstand)
  • Elastik i ansigt, håndled og ankler samt indlimet taljeelastik
  • Stort skridtområde for fri bevægelighed
  • Stor lynlåstrækker, der er nem at få fat i
  • 3-delt hætte for optimal pasform til hoved og ansigt, når du vender dig
  • Hvid, str. S til XXXL
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tekniske data
Beskyttelsesdragter med hætte
Flashspundet HDPE
Engangsbrug
Elastik
Hætte
Selvlåsende lynlås med klap
Category III, Type 5-B and 6-B, EN 14126, EN 1073-2, EN 1149-5
Pharmaceutical handling, chemical processing, the oil and gas industry, general maintenance and operations, automatic spray painting and many others.
Classic Xpert
3X-Large
Hvid
Elastik bagpå
Elastik
3 paneler
Sammenføjet
124 til 132 cm
100/Pk.
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Product Information
Certifikater
Se tilbehørsprodukter
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
DuPont™ Tyvek 500 Xpert beskyttelsesdragt med hætte > Størrelse: 3X-Large
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.
Brugeren skal foretage en risikovurdering for at afgøre, hvilken beskyttelse der er nødvendig.