Få mere at vide
DuPont™ Tyvek 500 Xpert beskyttelsesdragt med hætte
Sammensat af flashspundet højdensitetspolyethylen. DuPont™ Tyvek™ Classic Xpert beskyttelsesdragt med hætte er permeabel for både luft og vanddamp, men afviser vandbaserede væsker og aerosoler og tilbyder en fremragende barriere mod fine partikler og fibre.
Brand: DuPont™ D14663997
5747.81 DKK valid until 2025-09-30
Use promo code "24380" to get your promotional price.
Beskrivelse
Sammensat af flashspundet højdensitetspolyethylen. Dupont™ Tyvek™ Classic Xpert beskyttelsesdragt med hætte er permeabel for både luft og vanddamp, men afviser alligevel vandbaserede væsker og aerosoler og tilbyder en fremragende barriere mod fine partikler og fibre.
- Robust, men alligevel let (<180 g pr. beklædningsgenstand)
- Elastik i ansigt, håndled og ankler samt indlimet taljeelastik
- Stort skridtområde for fri bevægelighed
- Stor lynlåstrækker, der er nem at få fat i
- 3-delt hætte for optimal pasform til hoved og ansigt, når du vender dig
- Hvid, str. S til XXXL
Tekniske data
Beskyttelsesdragter med hætte | |
Flashspundet HDPE | |
Engangsbrug | |
Elastik | |
Hætte | |
Selvlåsende lynlås med klap | |
Category III, Type 5-B and 6-B, EN 14126, EN 1073-2, EN 1149-5 | |
Pharmaceutical handling, chemical processing, the oil and gas industry, general maintenance and operations, automatic spray painting and many others. | |
Classic Xpert |
2X-stor | |
Hvid | |
Elastik bagpå | |
Elastik | |
3 paneler | |
Sammenføjet | |
116 til 124 cm | |
100/Pk. |
Brugeren skal foretage en risikovurdering for at afgøre, hvilken beskyttelse der er nødvendig.