Beskrivelse
- Foldet 3-panel design tilpasses forskellige ansigtsformer og størrelser
- Forseglingsskum på både øvre og nedre panel sikrer en ideel forsegling, samtidig med at de giver uovertruffen komfort for bæreren
- Let at sætte på og justere takket være glidende elastiske stropper og en strammering
- Udåndingsventilen udleder effektivt varme og fugt, hvilket reducerer risikoen for duggedannelse på bærerens briller
- Dens individuelle emballage hjælper med at kontrollere risikoen for forurening
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Hvid |
| Design Type | Fladfold |
| Engangs | Engangsbrug |
| Filtertype | FFP3 |
| Materiale | Polypropylen |
| Produkttype | Generel partikelåndedrætsværn |
| Størrelse | Én størrelse |
| Med udåndingsventil | Ja |