Få mere at vide
MEDICOM Safemask™ Fit+Pro FFP3 NR Maske
Artikelnummer. 31781384 Shop alle Medicom produkter
Skift visning
Størrelse:
Én størrelse
Artikelnummer. Størrelse
31781384 Én størrelse
1 options
Artikelnummer. 31781384 Leverandør MEDICOM Leverandørnr. M63110
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3573.50 DKK
    2932.52 DKK / Pakke med 240
    Spare 640.98 DKK
    17% Slukket
Forventet forsendelse: 04-12-2026
SafeMask Fit+Pro FFP3-masken beskytter mod giftige aerosoler og høje partikelkoncentrationer, samtidig med at den tilbyder optimal komfort.
  • Foldet 3-panel design tilpasses forskellige ansigtsformer og størrelser
  • Forseglingsskum på både øvre og nedre panel sikrer en ideel forsegling, samtidig med at de giver uovertruffen komfort for bæreren
  • Let at sætte på og justere takket være glidende elastiske stropper og en strammering
  • Dens individuelle emballage hjælper med at kontrollere risikoen for forurening
Tekniske data
Farve Hvid
Design Type Fladfold
Engangs Engangsbrug
Filtertype FFP3
Materiale Polypropylen
Produkttype Generel partikelåndedrætsværn
Størrelse Én størrelse
Med udåndingsventil Nej