Få mere at vide
Brady™ SafeKey hængelåse Nylon - 76 mm stålbøjle
Beskrivelse
- Komplimenter til Brady™ SafeKey hængelås række og har de samme funktioner
- Den nydesignede og innovative nøglemekanisme giver dig meget mere unikke nøglemuligheder end en konventionel standard sikkerhedshængelås uden at ofre en sikker lockout
- Den unikke låsemekanisme er isoleret og ikke-ledende for at beskytte arbejdere mod stød, når nøglen indsættes
- Låsemekanismen har 6 præcisionsstålglas til et stort antal nøgleforskelle og manipulationsmodstand
- Låse er lette og modstår slag, temperatur, kemikalier og korrosion
- Deres ikke-ledende, ikke-gnistgivende krop har et ribbet design for lettere greb og håndtering
- Den farvematchede nøgle og låselegeme giver en hurtig identifikation i applikationen
- 1 nøgle medfølger til hver lås
- Nøgleholder (Nøglen frigives ’ikke, før hængelåsens bøjle er forsvarligt lukket)
- Brugerdefineret nøglering, gravering, kortlægning, hovednøgle og hovednøgle er tilgængelige - tjek vores tilpasningsmuligheder
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Nøglede hængelåse |
| Alternativt varenummer | NYL-RED-76ST-KD |
| Farve | Rød |
| Materiale | Nylon |
| Diameter (metrisk) sjækle | 6.40 mm |
| Højde (metrisk) sjækle | 76.00 mm |
| Materiale (bøjle) | Stål |
| Antal Pins | 6 |
| Mængde | 1 stk. |
| Bredde (engelsk) | 1.496 tommer. |
| Vis mere |