Få mere at vide
Brady™ SafeKey hængelåse Nylon - 76 mm stålbøjle
Artikelnummer. 17110301
Farve:
Blå
Brun
Grøn
Gul
Hvid
Lilla
Orange
Rød
Sort
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 17110301
Brand: Brady™ 150248
Kun null tilbage
Add to basket
Add to basket
De ultimative låse til alle dine sikkerheds- og sikkerhedsbehov.
  • Komplimenter til Brady™ SafeKey hængelås række og har de samme funktioner
  • Den nydesignede og innovative nøglemekanisme giver dig meget mere unikke nøglemuligheder end en konventionel standard sikkerhedshængelås uden at ofre en sikker lockout
  • Den unikke låsemekanisme er isoleret og ikke-ledende for at beskytte arbejdere mod stød, når nøglen indsættes
  • Låsemekanismen har 6 præcisionsstålglas til et stort antal nøgleforskelle og manipulationsmodstand
  • Låse er lette og modstår slag, temperatur, kemikalier og korrosion
  • Deres ikke-ledende, ikke-gnistgivende krop har et ribbet design for lettere greb og håndtering
  • Den farvematchede nøgle og låselegeme giver en hurtig identifikation i applikationen
  • 1 nøgle medfølger til hver lås
  • Nøgleholder (Nøglen frigives ’ikke, før hængelåsens bøjle er forsvarligt lukket)
  • Brugerdefineret nøglering, gravering, kortlægning, hovednøgle og hovednøgle er tilgængelige - tjek vores tilpasningsmuligheder
Specifications
Produkttype Nøglede hængelåse
Alternativt varenummer NYL-ORG-76ST-KD
Farve Orange
Materiale Nylon
Diameter (metrisk) sjækle 6.40 mm
Højde (metrisk) sjækle 76.00 mm
Materiale (bøjle) Stål
Antal Pins 6
Mængde 1 stk.
Bredde (engelsk) 1.496 tommer.
Bredde (metrisk) 38.00 mm
Bredde (metrisk) sjækle 33.00 mm