Få mere at vide
Brady™ SafeKey hængelåse Nylon - 76 mm stålbøjle
Artikelnummer. 17100291
Skift visning
Farve:
Blå
Brun
Grøn
Gul
Hvid
Lilla
Orange
Rød
Sort
Pakningsstørrelse:
Hver
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve unitSize
17100291 Lilla -
17100301 Brun -
17110301 Orange -
17120301 Blå -
17100321 Sort -
17170331 Hvid -
17180331 Gul -
17180351 Grøn -
17140381 Rød Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Artikelnummer. 17100291 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 150233
Fyld dit lab op
Brug rabatkode 28007
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 05-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
De ultimative låse til alle dine sikkerheds- og sikkerhedsbehov.
  • Komplimenter til Brady™ SafeKey hængelås række og har de samme funktioner
  • Den nydesignede og innovative nøglemekanisme giver dig meget mere unikke nøglemuligheder end en konventionel standard sikkerhedshængelås uden at ofre en sikker lockout
  • Den unikke låsemekanisme er isoleret og ikke-ledende for at beskytte arbejdere mod stød, når nøglen indsættes
  • Låsemekanismen har 6 præcisionsstålglas til et stort antal nøgleforskelle og manipulationsmodstand
  • Låse er lette og modstår slag, temperatur, kemikalier og korrosion
  • Deres ikke-ledende, ikke-gnistgivende krop har et ribbet design for lettere greb og håndtering
  • Den farvematchede nøgle og låselegeme giver en hurtig identifikation i applikationen
  • 1 nøgle medfølger til hver lås
  • Nøgleholder (Nøglen frigives ’ikke, før hængelåsens bøjle er forsvarligt lukket)
  • Brugerdefineret nøglering, gravering, kortlægning, hovednøgle og hovednøgle er tilgængelige - tjek vores tilpasningsmuligheder
Tekniske data
Produkttype Nøglede hængelåse
Alternativt varenummer NYL-PRP-76ST-KD
Farve Lilla
Materiale Nylon
Diameter (metrisk) sjækle 6.40 mm
Højde (metrisk) sjækle 76.00 mm
Materiale (bøjle) Stål
Antal Pins 6
Mængde 1 stk.
Bredde (engelsk) 1.496 tommer.
Bredde (metrisk) 38.00 mm
Bredde (metrisk) sjækle 33.00 mm