Få mere at vide
Brady™ SafeKey hængelåse - Nylon med 38 mm stålbøjle, med nøgle
Artikelnummer. 17190291 Shop alle Brady produkter
Skift visning
Farve:
Blå
Brun
Grøn
Gul
Hvid
Lilla
Rød
Sort
Mængde:
3 pakker
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Mængde
17190291 Gul 3 pakker
17160331 Sort 3 pakker
17160351 Blå 3 pakker
17150281 Brun 3 pakker
17130371 Grøn 3 pakker
17160281 Lilla 3 pakker
17170311 Rød 3 pakker
17120371 Hvid 3 pakker
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 17190291 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 150246
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    532.00 DKK
    506.79 DKK / Pakke med 3
    Spare 25.21 DKK
    4% Slukket
Se alle kampagner
På lager
De ultimative låse til alle dine sikkerheds- og sikkerhedsbehov.
  • Komplimenterer Brady™ SafeKey hængelås række og har de samme funktioner
  • Den nydesignede og innovative nøglemekanisme giver dig meget mere unikke nøglemuligheder end en konventionel standard sikkerhedshængelås uden at ofre en sikker lockout
  • Den unikke låsemekanisme er isoleret og ikke-ledende for at beskytte arbejdere mod stød, når nøglen indsættes
  • Låsemekanismen har 6 præcisionsstålglas til et stort antal nøgleforskelle og manipulationsmodstand
  • Låse er lette og modstår stød, temperatur, kemikalier og korrosion
  • Deres ikke-ledende, ikke-gnistgivende krop har et ribbet design for lettere greb og håndtering
  • Den farvematchede nøgle og låselegeme giver en hurtig identifikation i applikationen
  • 1 nøgle medfølger til hver lås
  • Nøgleholder (Nøglen frigives ’ikke, før hængelåsens bøjle er forsvarligt lukket)
  • Brugerdefineret indtastning, gravering, kortlægning, Master Key og Grand Master Key er tilgængelige
Tekniske data
Produkttype Nøglede hængelåse
Nøgletype Indtastet ens
Alternativt varenummer NYL-YLW-38ST-KA3PK
Farve Gul
Materiale Nylon
Diameter (engelsk) Sjækle 0,25 tommer
Diameter (metrisk) sjækle 6.4 mm
Højde (engelsk) sjækle 1,5 tommer
Højde (metrisk) sjækle 38 mm
Materiale (bøjle) Stål
Antal Pins 6
Mængde 3 pakker
Bredde (engelsk) 1,5 tommer
Bredde (engelsk) Sjækle 1,3 tommer.
Bredde (metrisk) 38 mm
Bredde (metrisk) sjækle 33 mm