Få mere at vide
Brady™ SafeKey hængelåse - Nylon med 38 mm stålbøjle, med forskellig nøgle
Artikelnummer. 17190351 Shop alle Brady produkter
Skift visning
Farve:
Blå
Brun
Grøn
Gul
Hvid
Lilla
Orange
Rød
Sort
Mængde:
1 stk.
3 pakker
6 pakker
Pakningsstørrelse:
Hver
19 product options available for selection
Product selection table with 19 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Mængde Pakningsstørrelse
17190351 Orange 1 stk. -
17110291 Sort 1 stk. Hver
17130301 Lilla 1 stk. -
17140301 Blå 1 stk. -
17110321 Brun 1 stk. -
17100361 Rød 1 stk. Hver
17150371 Gul 1 stk. -
17110391 Hvid 1 stk. -
17120391 Grøn 1 stk. -
17180381 Orange 3 pakker -
17130281 Sort 6 pakker -
17140281 Gul 6 pakker -
17150311 Brun 6 pakker -
17160311 Rød 6 pakker -
17150331 Hvid 6 pakker -
17150351 Blå 6 pakker -
17100371 Orange 6 pakker -
17110371 Grøn 6 pakker -
17170381 Lilla 6 pakker -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 19 options available.
19 options
Artikelnummer. 17190351 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 150320
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    168.00 DKK
    149.49 DKK / Pakke med 1
    Spare 18.51 DKK
    11% Slukket
Forventet forsendelse: 06-11-2026
De ultimative låse til alle dine sikkerheds- og sikkerhedsbehov.
  • Komplimenterer Brady™ SafeKey hængelås række og har de samme funktioner
  • Den nydesignede og innovative nøglemekanisme giver dig meget mere unikke nøglemuligheder end en konventionel standard sikkerhedshængelås uden at ofre en sikker lockout
  • Den unikke låsemekanisme er isoleret og ikke-ledende for at beskytte arbejdere mod stød, når nøglen indsættes
  • Låsemekanismen har 6 præcisionsstålglas til et stort antal nøgleforskelle og manipulationsmodstand
  • Låse er lette og modstår stød, temperatur, kemikalier og korrosion
  • Deres ikke-ledende, ikke-gnistgivende krop har et ribbet design for lettere greb og håndtering
  • Den farvematchede nøgle og låselegeme giver en hurtig identifikation i applikationen
  • 1 nøgle medfølger til hver lås
  • Nøgleholder (Nøglen frigives ’ikke, før hængelåsens bøjle er forsvarligt lukket)
  • Brugerdefineret indtastning, gravering, kortlægning, Master Key og Grand Master Key er tilgængelige
Tekniske data
Produkttype Nøglede hængelåse
Nøgletype Indtastet anderledes
Alternativt varenummer NYL-ORG-38ST-KD
Farve Orange
Materiale Nylon
Diameter (engelsk) Sjækle 0,25 tommer
Diameter (metrisk) sjækle 6.4 mm
Højde (engelsk) sjækle 1,5 tommer
Højde (metrisk) sjækle 38 mm
Materiale (bøjle) Stål
Antal Pins 6
Mængde 1 stk.
Bredde (engelsk) 1,5 tommer
Bredde (engelsk) Sjækle 1,3 tommer.
Bredde (metrisk) 38 mm
Bredde (metrisk) sjækle 33 mm