Få mere at vide
Brady™ SafeKey hængelåse - Nylon med 38 mm stålbøjle, med forskellig nøgle
Farve:
Blå
Brun
Grøn
Gul
Hvid
Lilla
Orange
Rød
Sort
Mængde:
1 stk.
3 pakker
6 pakker
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Komplimenterer Brady™ SafeKey hængelås række og har de samme funktioner
- Den nydesignede og innovative nøglemekanisme giver dig meget mere unikke nøglemuligheder end en konventionel standard sikkerhedshængelås uden at ofre en sikker lockout
- Den unikke låsemekanisme er isoleret og ikke-ledende for at beskytte arbejdere mod stød, når nøglen indsættes
- Låsemekanismen har 6 præcisionsstålglas til et stort antal nøgleforskelle og manipulationsmodstand
- Låse er lette og modstår stød, temperatur, kemikalier og korrosion
- Deres ikke-ledende, ikke-gnistgivende krop har et ribbet design for lettere greb og håndtering
- Den farvematchede nøgle og låselegeme giver en hurtig identifikation i applikationen
- 1 nøgle medfølger til hver lås
- Nøgleholder (Nøglen frigives ’ikke, før hængelåsens bøjle er forsvarligt lukket)
- Brugerdefineret indtastning, gravering, kortlægning, Master Key og Grand Master Key er tilgængelige
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Nøglede hængelåse |
| Nøgletype | Indtastet anderledes |
| Alternativt varenummer | NYL-GRN-38ST-KD6PK |
| Farve | Grøn |
| Materiale | Nylon |
| Diameter (engelsk) Sjækle | 0,25 tommer |
| Diameter (metrisk) sjækle | 6.4 mm |
| Højde (engelsk) sjækle | 1,5 tommer |
| Højde (metrisk) sjækle | 38 mm |
| Materiale (bøjle) | Stål |
| Vis mere |