Få mere at vide
Brady™ SafeKey hængelåse - Nylon med 38 mm plastsjækle, med nøgle
Artikelnummer. 17140351 Shop alle Brady produkter
Skift visning
Farve:
Blå
Brun
Grøn
Gul
Hvid
Lilla
Orange
Rød
Sort
Mængde:
3 pakker
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Mængde
17140351 Sort 3 pakker
17140311 Blå 3 pakker
17130351 Brun 3 pakker
17120281 Grøn 3 pakker
17110281 Orange 3 pakker
17130381 Lilla 3 pakker
17140331 Rød 3 pakker
17130311 Hvid 3 pakker
17130331 Gul 3 pakker
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Artikelnummer. 17140351 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 150315
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    535.00 DKK
    506.79 DKK / Pakke med 3
    Spare 28.21 DKK
    5% Slukket
På lager
De ultimative låse til alle dine sikkerheds- og sikkerhedsbehov
  • Komplimenterer Brady™ SafeKey hængelås række og har de samme funktioner
  • Den nydesignede og innovative nøglemekanisme giver dig meget mere unikke nøglemuligheder end en konventionel standard sikkerhedshængelås uden at ofre en sikker lockout
  • Den unikke låsemekanisme er isoleret og ikke-ledende for at beskytte arbejdere mod stød, når nøglen indsættes
  • Låsemekanismen har 6 præcisionsstålglas til et stort antal nøgleforskelle og manipulationsmodstand
  • Låse er lette og modstår stød, temperatur, kemikalier og korrosion
  • Deres ikke-ledende, ikke-gnistgivende krop har et ribbet design for lettere greb og håndtering
  • Den farvematchede nøgle og låselegeme giver en hurtig identifikation i applikationen
  • 1 nøgle medfølger til hver lås
  • Nøgleholder (Nøglen frigives ’ikke, før hængelåsens bøjle er forsvarligt lukket)
  • Brugerdefineret indtastning, gravering, kortlægning, Master Key og Grand Master Key er tilgængelige
Specifications
Produkttype Nøglede hængelåse
Nøgletype Indtastet ens
Alternativt varenummer NYL-BLK-38PL-KA3PK
Farve Sort
Materiale Nylon
Diameter (engelsk) Sjækle 0,25 tommer
Diameter (metrisk) sjækle 6.4 mm
Højde (engelsk) sjækle 1,5 tommer
Højde (metrisk) sjækle 38 mm
Materiale (bøjle) Plast
Antal Pins 6
Mængde 3 pakker
Bredde (engelsk) 1,5 tommer
Bredde (engelsk) Sjækle 1,3 tommer.
Bredde (metrisk) 38 mm
Bredde (metrisk) sjækle 33 mm