Få mere at vide
Brady™ SafeKey hængelåse - Nylon med 38 mm plastsjækle, nøglen anderledes
Product Code. 17190381 Shop All Brady Products
Change view
Click to view available options
Farve:
Blå
Brun
Grøn
Gul
Hvid
Lilla
Orange
Rød
Sort
Mængde:
1 stk.
6 pakker
Unit Size:
Hver
Pakke med 6
18 product options available for selection
Product selection table with 18 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Farve Mængde Unit Size
17190381 Hvid 1 stk. Hver
17170281 Orange 1 stk. -
17180281 Sort 1 stk. -
17190281 Gul 1 stk. Hver
17180311 Lilla 1 stk. -
17190311 Grøn 1 stk. -
17170351 Brun 1 stk. -
17140371 Rød 1 stk. -
17100391 Blå 1 stk. -
17100281 Blå 6 pakker Pakke med 6
17120311 Gul 6 pakker -
17190341 Hvid 6 pakker -
17100351 Brun 6 pakker -
17110351 Orange 6 pakker Pakke med 6
17120351 Rød 6 pakker -
17190361 Grøn 6 pakker -
17110381 Lilla 6 pakker -
17120381 Sort 6 pakker -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 18 options available.
18 options
Product Code. 17190381 Supplier Brady™ Supplier No. 150365
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    168.00 DKK
    149.49 DKK / Pakke med 1
    Spare 18.51 DKK
    11% Slukket
På lager
De ultimative låse til alle dine sikkerheds- og sikkerhedsbehov
  • Komplimenterer Brady™ SafeKey hængelås række og har de samme funktioner
  • Den nydesignede og innovative nøglemekanisme giver dig meget mere unikke nøglemuligheder end en konventionel standard sikkerhedshængelås uden at ofre en sikker lockout
  • Den unikke låsemekanisme er isoleret og ikke-ledende for at beskytte arbejdere mod stød, når nøglen indsættes
  • Låsemekanismen har 6 præcisionsstålglas til et stort antal nøgleforskelle og manipulationsmodstand
  • Låse er lette og modstår stød, temperatur, kemikalier og korrosion
  • Deres ikke-ledende, ikke-gnistgivende krop har et ribbet design for lettere greb og håndtering
  • Den farvematchede nøgle og låselegeme giver en hurtig identifikation i applikationen
  • 1 nøgle medfølger til hver lås
  • Nøgleholder (Nøglen frigives ’ikke, før hængelåsens bøjle er forsvarligt lukket)
  • Brugerdefineret indtastning, gravering, kortlægning, Master Key og Grand Master Key er tilgængelige
Specifications
Produkttype Nøglede hængelåse
Nøgletype Indtastet anderledes
Alternativt varenummer NYL-WHT-38PL-KD
Farve Hvid
Materiale Nylon
Diameter (engelsk) Sjækle 0,25 tommer
Diameter (metrisk) sjækle 6.4 mm
Højde (engelsk) sjækle 1,5 tommer
Højde (metrisk) sjækle 38 mm
Materiale (bøjle) Plast
Antal Pins 6
Mængde 1 stk.
Bredde (engelsk) 1,5 tommer
Bredde (engelsk) Sjækle 1,3 tommer.
Bredde (metrisk) 38 mm
Bredde (metrisk) sjækle 33 mm