Få mere at vide
Brady™ SafeKey hængelåse - Nylon med 38 mm plastsjækle, nøglen anderledes
Artikelnummer. 17190341 Shop alle Brady produkter
Skift visning
Farve:
Blå
Brun
Grøn
Gul
Hvid
Lilla
Orange
Rød
Sort
Mængde:
1 stk.
6 pakker
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 6
18 product options available for selection
Product selection table with 18 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Mængde Pakningsstørrelse
17190341 Hvid 6 pakker -
17170281 Orange 1 stk. -
17180281 Sort 1 stk. -
17190281 Gul 1 stk. Hver
17180311 Lilla 1 stk. -
17190311 Grøn 1 stk. -
17170351 Brun 1 stk. -
17140371 Rød 1 stk. -
17190381 Hvid 1 stk. Hver
17100391 Blå 1 stk. -
17100281 Blå 6 pakker Pakke med 6
17120311 Gul 6 pakker -
17100351 Brun 6 pakker -
17110351 Orange 6 pakker Pakke med 6
17120351 Rød 6 pakker -
17190361 Grøn 6 pakker -
17110381 Lilla 6 pakker -
17120381 Sort 6 pakker -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 18 options available.
18 options
Artikelnummer. 17190341 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 150308
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    987.00 DKK
    939.56 DKK / Pakke med 6
    Spare 47.44 DKK
    4% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 04-11-2026
De ultimative låse til alle dine sikkerheds- og sikkerhedsbehov
  • Komplimenterer Brady™ SafeKey hængelås række og har de samme funktioner
  • Den nydesignede og innovative nøglemekanisme giver dig meget mere unikke nøglemuligheder end en konventionel standard sikkerhedshængelås uden at ofre en sikker lockout
  • Den unikke låsemekanisme er isoleret og ikke-ledende for at beskytte arbejdere mod stød, når nøglen indsættes
  • Låsemekanismen har 6 præcisionsstålglas til et stort antal nøgleforskelle og manipulationsmodstand
  • Låse er lette og modstår stød, temperatur, kemikalier og korrosion
  • Deres ikke-ledende, ikke-gnistgivende krop har et ribbet design for lettere greb og håndtering
  • Den farvematchede nøgle og låselegeme giver en hurtig identifikation i applikationen
  • 1 nøgle medfølger til hver lås
  • Nøgleholder (Nøglen frigives ’ikke, før hængelåsens bøjle er forsvarligt lukket)
  • Brugerdefineret indtastning, gravering, kortlægning, Master Key og Grand Master Key er tilgængelige
Tekniske data
Produkttype Nøglede hængelåse
Nøgletype Indtastet anderledes
Alternativt varenummer NYL-WHT-38PL-KD6PK
Farve Hvid
Materiale Nylon
Diameter (engelsk) Sjækle 0,25 tommer
Diameter (metrisk) sjækle 6.4 mm
Højde (engelsk) sjækle 1,5 tommer
Højde (metrisk) sjækle 38 mm
Materiale (bøjle) Plast
Antal Pins 6
Mængde 6 pakker
Bredde (engelsk) 1,5 tommer
Bredde (engelsk) Sjækle 1,3 tommer.
Bredde (metrisk) 38 mm
Bredde (metrisk) sjækle 33 mm