Få mere at vide
Brady™ SafeKey kompakte hængelåse - Nylon med 25 mm plastikbøjle, med forskellig nøgle
Artikelnummer. 17190241
Skift visning
Farve:
Blå
Brun
Grøn
Gul
Hvid
Lilla
Orange
Rød
Sort
Mængde:
1 stk.
6 pakker
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 6
18 product options available for selection
Product selection table with 18 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Mængde unitSize
17190241 Rød 1 stk. Hver
17100251 Gul 1 stk. -
17110251 Grøn 1 stk. Hver
17120251 Blå 1 stk. -
17130251 Sort 1 stk. Hver
17140251 Orange 1 stk. -
17150251 Lilla 1 stk. -
17160251 Brun 1 stk. -
17170251 Hvid 1 stk. -
17170261 Rød 6 pakker -
17180261 Gul 6 pakker -
17190261 Grøn 6 pakker -
17100271 Blå 6 pakker Pakke med 6
17110271 Sort 6 pakker -
17120271 Orange 6 pakker -
17130271 Lilla 6 pakker -
17140271 Brun 6 pakker -
17150271 Hvid 6 pakker -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 18 options available.
18 options
Artikelnummer. 17190241 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 150180
Forventet forsendelse: 05-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Et lille og let udvalg af hængelåse, der egner sig til energiisoleringsprogrammer eller i små rum.
  • Komplimenterer Brady™ SafeKey hængelås række og har de samme funktioner
  • Den nydesignede og innovative nøglemekanisme giver dig meget mere unikke nøglemuligheder end en konventionel standard sikkerhedshængelås uden at ofre en sikker lockout
  • Den unikke låsemekanisme er isoleret og ikke-ledende for at beskytte arbejdere mod stød, når nøglen indsættes
  • Låsemekanismen har 6 præcisionsstålglas til et stort antal nøgleforskelle og manipulationsmodstand
  • Låse er kompakte og lette og modstår slag, temperatur, kemikalier og korrosion
  • Deres ikke-ledende, ikke-gnistgivende krop har et ribbet design for lettere greb og håndtering
  • Den farvematchede nøgle og låselegeme giver en hurtig identifikation i applikationen
  • Der medfølger 1 nøgle til hver lås
  • Brugerdefineret indtastning, gravering, kortlægning, Master Key og Grand Master Key er tilgængelige
Tekniske data
Produkttype Nøglede hængelåse
Nøgletype Indtastet anderledes
Alternativt varenummer CPT-RED-25PL-KD
Farve Rød
Materiale Nylon
Diameter (engelsk) Sjækle 0,19 tommer
Diameter (metrisk) sjækle 4.7 mm
Højde (engelsk) sjækle 1 tomme
Højde (metrisk) sjækle 25 mm
Materiale (bøjle) Plast
Antal Pins 6
Mængde 1 stk.
Bredde (engelsk) 1,3 tommer.
Bredde (engelsk) Sjækle 1 tomme
Bredde (metrisk) 33 mm
Bredde (metrisk) sjækle 26 mm