Få mere at vide
Brady™ SafeKey kompakte hængelåse - Nylon med 25 mm plastikbøjle, med forskellig nøgle
Artikelnummer. 17160251
Farve:
Blå
Brun
Grøn
Gul
Hvid
Lilla
Orange
Rød
Sort
Mængde:
1 stk.
6 pakker
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 6
Artikelnummer. 17160251
Brand: Brady™ 150187
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Et lille og let udvalg af hængelåse, der egner sig til energiisoleringsprogrammer eller i små rum.
  • Komplimenterer Brady™ SafeKey hængelås række og har de samme funktioner
  • Den nydesignede og innovative nøglemekanisme giver dig meget mere unikke nøglemuligheder end en konventionel standard sikkerhedshængelås uden at ofre en sikker lockout
  • Den unikke låsemekanisme er isoleret og ikke-ledende for at beskytte arbejdere mod stød, når nøglen indsættes
  • Låsemekanismen har 6 præcisionsstålglas til et stort antal nøgleforskelle og manipulationsmodstand
  • Låse er kompakte og lette og modstår slag, temperatur, kemikalier og korrosion
  • Deres ikke-ledende, ikke-gnistgivende krop har et ribbet design for lettere greb og håndtering
  • Den farvematchede nøgle og låselegeme giver en hurtig identifikation i applikationen
  • Der medfølger 1 nøgle til hver lås
  • Brugerdefineret indtastning, gravering, kortlægning, Master Key og Grand Master Key er tilgængelige
Tekniske data
Produkttype Nøglede hængelåse
Nøgletype Indtastet anderledes
Alternativt varenummer CPT-BRN-25PL-KD
Farve Brun
Materiale Nylon
Diameter (engelsk) Sjækle 0,19 tommer
Diameter (metrisk) sjækle 4.7 mm
Højde (engelsk) sjækle 1 tomme
Højde (metrisk) sjækle 25 mm
Materiale (bøjle) Plast
Antal Pins 6
Mængde 1 stk.
Bredde (engelsk) 1,3 tommer.
Bredde (engelsk) Sjækle 1 tomme
Bredde (metrisk) 33 mm
Bredde (metrisk) sjækle 26 mm