Få mere at vide
Brady™ SafeKey kompakte hængelåse - Nylon med 25 mm plastikbøjle, med forskellig nøgle
Farve:
Blå
Brun
Grøn
Gul
Hvid
Lilla
Orange
Rød
Sort
Mængde:
1 stk.
6 pakker
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 6
Beskrivelse
- Komplimenterer Brady™ SafeKey hængelås række og har de samme funktioner
- Den nydesignede og innovative nøglemekanisme giver dig meget mere unikke nøglemuligheder end en konventionel standard sikkerhedshængelås uden at ofre en sikker lockout
- Den unikke låsemekanisme er isoleret og ikke-ledende for at beskytte arbejdere mod stød, når nøglen indsættes
- Låsemekanismen har 6 præcisionsstålglas til et stort antal nøgleforskelle og manipulationsmodstand
- Låse er kompakte og lette og modstår slag, temperatur, kemikalier og korrosion
- Deres ikke-ledende, ikke-gnistgivende krop har et ribbet design for lettere greb og håndtering
- Den farvematchede nøgle og låselegeme giver en hurtig identifikation i applikationen
- Der medfølger 1 nøgle til hver lås
- Brugerdefineret indtastning, gravering, kortlægning, Master Key og Grand Master Key er tilgængelige
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Nøglede hængelåse |
| Nøgletype | Indtastet anderledes |
| Alternativt varenummer | CPT-ORG-25PL-KD |
| Farve | Orange |
| Materiale | Nylon |
| Diameter (engelsk) Sjækle | 0,19 tommer |
| Diameter (metrisk) sjækle | 4.7 mm |
| Højde (engelsk) sjækle | 1 tomme |
| Højde (metrisk) sjækle | 25 mm |
| Materiale (bøjle) | Plast |
| Vis mere |