Få mere at vide
Brady™ SafeKey hængelåse - aluminium med 76 mm stålbøjler, med nøgle
Artikelnummer. 17180271 Shop alle Brady produkter
Skift visning
Farve:
Blå
Brun
Grøn
Gul
Lilla
Orange
Rød
Sølv
Sort
Mængde:
3 pakker
Pakningsstørrelse:
Pakke med 3
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Mængde Pakningsstørrelse
17180271 Rød 3 pakker Pakke med 3
17170271 Sort 3 pakker Pakke med 3
17130321 Blå 3 pakker -
17100341 Brun 3 pakker -
17130291 Grøn 3 pakker -
17130361 Orange 3 pakker -
17110341 Lilla 3 pakker Pakke med 3
17120321 Sølv 3 pakker -
17140291 Gul 3 pakker -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Artikelnummer. 17180271 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 150218
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    822.00 DKK
    780.76 DKK / Pakke med 3
    Spare 41.24 DKK
    5% Slukket
Forventet forsendelse: 04-12-2026
De ultimative låse til indendørs og udendørs tunge sikkerhedsapplikationer.
  • Bradys hængelåse er fremstillet med solidt aluminiumshus og stålbøjle, ™og de er lette og robuste
  • Komplimenterer Brady™ SafeKey hængelås række og har de samme funktioner
  • Låse er kemiske og korrosionsbestandige
  • Den unikke låsemekanisme er isoleret og har 6 præcisionsstålglas til et stort antal nøgleforskelle og manipulationsmodstand
  • Den farvematchede nøgle og låselegeme giver en hurtig identifikation i applikationen
  • Der medfølger 1 nøgle til hver lås
  • Brugerdefineret indtastning, gravering, kortlægning, Master Key og Grand Master Key er tilgængelige
Tekniske data
Produkttype Nøglede hængelåse
Nøgletype Indtastet ens
Alternativt varenummer ALU-RED-76ST-KA3PK
Farve Rød
Materiale Anodiseret aluminium
Diameter (engelsk) Sjækle 0,25 tommer
Diameter (metrisk) sjækle 6.4 mm
Højde (engelsk) sjækle 3 tommer
Højde (metrisk) sjækle 76 mm
Materiale (bøjle) Stål
Antal Pins 6
Mængde 3 pakker
Bredde (engelsk) 1,5 tommer
Bredde (engelsk) Sjækle 1,3 tommer.
Bredde (metrisk) 38 mm
Bredde (metrisk) sjækle 33 mm