Få mere at vide
Brady™ SafeKey hængelåse - aluminium med 76 mm stålbøjler, med forskellige nøgler
Farve:
Blå
Brun
Grøn
Gul
Lilla
Orange
Rød
Sølv
Sort
Mængde:
1 stk.
6 pakker
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 6
Beskrivelse
- Bradys hængelåse er fremstillet med solidt aluminiumshus og stålbøjle, ™og de er lette og robuste
- Komplimenterer Brady™ SafeKey hængelås række og har de samme funktioner
- Låse er kemiske og korrosionsbestandige
- Den unikke låsemekanisme er isoleret og har 6 præcisionsstålglas til et stort antal nøgleforskelle og manipulationsmodstand
- Den farvematchede nøgle og låselegeme giver en hurtig identifikation i applikationen
- Der medfølger 1 nøgle til hver lås
- Brugerdefineret indtastning, gravering, kortlægning, Master Key og Grand Master Key er tilgængelige
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Nøglede hængelåse |
| Nøgletype | Indtastet anderledes |
| Alternativt varenummer | ALU-ORG-76ST-KD |
| Farve | Orange |
| Materiale | Anodiseret aluminium |
| Diameter (engelsk) Sjækle | 0,25 tommer |
| Diameter (metrisk) sjækle | 6.4 mm |
| Højde (engelsk) sjækle | 3 tommer |
| Højde (metrisk) sjækle | 76 mm |
| Materiale (bøjle) | Stål |
| Vis mere |