Få mere at vide
Brady™ SafeKey hængelåse - aluminium med 76 mm stålbøjler, med forskellige nøgler
Artikelnummer. 17160291
Skift visning
Farve:
Blå
Brun
Grøn
Gul
Lilla
Orange
Rød
Sølv
Sort
Mængde:
1 stk.
6 pakker
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 6
18 product options available for selection
Product selection table with 18 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Mængde unitSize
17160291 Blå 1 stk. -
17170321 Sølv 1 stk. Hver
17180321 Brun 1 stk. -
17190321 Gul 1 stk. -
17170341 Orange 1 stk. -
17150361 Lilla 1 stk. -
17160361 Sort 1 stk. -
17170361 Rød 1 stk. -
17160381 Grøn 1 stk. Hver
17160271 Sort 6 pakker -
17120291 Brun 6 pakker -
17150301 Grøn 6 pakker Pakke med 6
17190331 Sølv 6 pakker -
17110361 Blå 6 pakker -
17120361 Rød 6 pakker Pakke med 6
17160371 Orange 6 pakker -
17170371 Gul 6 pakker -
17150381 Lilla 6 pakker -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 18 options available.
18 options
Artikelnummer. 17160291 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 150241
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    265.00 DKK
    251.22 DKK / Pakke med 1
    Spare 13.78 DKK
    5% Slukket
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
De ultimative låse til indendørs og udendørs tunge sikkerhedsapplikationer.
  • Bradys hængelåse er fremstillet med solidt aluminiumshus og stålbøjle, ™og de er lette og robuste
  • Komplimenterer Brady™ SafeKey hængelås række og har de samme funktioner
  • Låse er kemiske og korrosionsbestandige
  • Den unikke låsemekanisme er isoleret og har 6 præcisionsstålglas til et stort antal nøgleforskelle og manipulationsmodstand
  • Den farvematchede nøgle og låselegeme giver en hurtig identifikation i applikationen
  • Der medfølger 1 nøgle til hver lås
  • Brugerdefineret indtastning, gravering, kortlægning, Master Key og Grand Master Key er tilgængelige
Tekniske data
Produkttype Nøglede hængelåse
Nøgletype Indtastet anderledes
Alternativt varenummer ALU-BLU-76ST-KD
Farve Blå
Materiale Anodiseret aluminium
Diameter (engelsk) Sjækle 0,25 tommer
Diameter (metrisk) sjækle 6.4 mm
Højde (engelsk) sjækle 3 tommer
Højde (metrisk) sjækle 76 mm
Materiale (bøjle) Stål
Antal Pins 6
Mængde 1 stk.
Bredde (engelsk) 1,5 tommer
Bredde (engelsk) Sjækle 1,3 tommer.
Bredde (metrisk) 38 mm
Bredde (metrisk) sjækle 33 mm