Få mere at vide
Brady™ SafeKey hængelåse - aluminium med 38 mm stålbøjler, med ens nøgle
Artikelnummer. 17100381
Skift visning
Farve:
Blå
Brun
Grøn
Gul
Lilla
Orange
Rød
Sølv
Sort
Mængde:
3 pakker
Pakningsstørrelse:
Pakke med 3
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Mængde unitSize
17100381 Sort 3 pakker Pakke med 3
17180301 Blå 3 pakker -
17170301 Brun 3 pakker -
17150321 Grøn 3 pakker Pakke med 3
17160341 Orange 3 pakker -
17190371 Lilla 3 pakker -
17190301 Rød 3 pakker -
17150341 Sølv 3 pakker -
17160321 Gul 3 pakker Pakke med 3
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Artikelnummer. 17100381 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 150349
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    762.00 DKK
    726.03 DKK / Pakke med 3
    Spare 35.97 DKK
    4% Slukket
Forventet forsendelse: 04-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
De ultimative låse til indendørs og udendørs tunge sikkerhedsapplikationer.
  • Bradys hængelåse er fremstillet med solidt aluminiumshus og stålbøjle, ™og de er lette og robuste
  • Komplimenterer Brady™ SafeKey hængelås række og har de samme funktioner
  • Låse er kemiske og korrosionsbestandige
  • Den unikke låsemekanisme er isoleret og har 6 præcisionsstålglas til et stort antal nøgleforskelle og manipulationsmodstand
  • Den farvematchede nøgle og låselegeme giver en hurtig identifikation i applikationen
  • Der medfølger 1 nøgle til hver lås
  • Brugerdefineret indtastning, gravering, kortlægning, Master Key og Grand Master Key er tilgængelige
Tekniske data
Produkttype Nøglede hængelåse
Nøgletype Indtastet ens
Alternativt varenummer ALU-BLK-38ST-KA3PK
Farve Sort
Materiale Anodiseret aluminium
Diameter (engelsk) Sjækle 0,25 tommer
Diameter (metrisk) sjækle 6.4 mm
Højde (engelsk) sjækle 1,5 tommer
Højde (metrisk) sjækle 38 mm
Materiale (bøjle) Stål
Antal Pins 6
Mængde 3 pakker
Bredde (engelsk) 1,5 tommer
Bredde (engelsk) Sjækle 1,3 tommer.
Bredde (metrisk) 38 mm
Bredde (metrisk) sjækle 33 mm