Få mere at vide
Brady™ SafeKey hængelåse - aluminium med 38 mm stålbøjler, med forskellige nøgler
Artikelnummer. 17190271 Shop alle Brady produkter
Skift visning
Farve:
Blå
Brun
Grøn
Gul
Lilla
Orange
Rød
Sølv
Sort
Mængde:
1 stk.
6 pakker
Pakningsstørrelse:
Hver
18 product options available for selection
Product selection table with 18 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Mængde Pakningsstørrelse
17190271 Gul 6 pakker -
17170291 Sølv 1 stk. -
17180291 Sort 1 stk. -
17100311 Orange 1 stk. -
17110311 Grøn 1 stk. -
17100331 Brun 1 stk. -
17110331 Blå 1 stk. Hver
17140361 Orange 6 pakker -
17120331 Gul 1 stk. -
17180341 Rød 1 stk. -
17180361 Lilla 1 stk. -
17150291 Sort 6 pakker -
17160301 Grøn 6 pakker -
17140321 Sølv 6 pakker -
17120341 Brun 6 pakker -
17130341 Blå 6 pakker -
17140341 Rød 6 pakker -
17180371 Lilla 6 pakker -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 18 options available.
18 options
Artikelnummer. 17190271 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 150219
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1435.00 DKK
    1369.14 DKK / Pakke med 6
    Spare 65.86 DKK
    4% Slukket
Forventet forsendelse: 04-12-2026
De ultimative låse til indendørs og udendørs tunge sikkerhedsapplikationer.
  • Bradys hængelåse er fremstillet med solidt aluminiumshus og stålbøjle, ™og de er lette og robuste
  • Komplimenterer Brady™ SafeKey hængelås række og har de samme funktioner
  • Låse er kemiske og korrosionsbestandige
  • Den unikke låsemekanisme er isoleret og har 6 præcisionsstålglas til et stort antal nøgleforskelle og manipulationsmodstand
  • Den farvematchede nøgle og låselegeme giver en hurtig identifikation i applikationen
  • Der medfølger 1 nøgle til hver lås
  • Brugerdefineret indtastning, gravering, kortlægning, Master Key og Grand Master Key er tilgængelige
Tekniske data
Produkttype Nøglede hængelåse
Nøgletype Indtastet anderledes
Alternativt varenummer ALU-YLW-38ST-KD6PK
Farve Gul
Materiale Anodiseret aluminium
Diameter (engelsk) Sjækle 0,25 tommer
Diameter (metrisk) sjækle 6.4 mm
Højde (engelsk) sjækle 1,5 tommer
Højde (metrisk) sjækle 38 mm
Materiale (bøjle) Stål
Antal Pins 6
Mængde 6 pakker
Bredde (engelsk) 1,5 tommer
Bredde (engelsk) Sjækle 1,3 tommer.
Bredde (metrisk) 38 mm
Bredde (metrisk) sjækle 33 mm