Få mere at vide
Brady™ SafeKey hængelåse - aluminium med 38 mm stålbøjler, med forskellige nøgler
Artikelnummer. 17100331
Farve:
Blå
Brun
Grøn
Gul
Lilla
Orange
Rød
Sølv
Sort
Mængde:
1 stk.
6 pakker
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 17100331
Brand: Brady™ 150286
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
De ultimative låse til indendørs og udendørs tunge sikkerhedsapplikationer.
  • Bradys hængelåse er fremstillet med solidt aluminiumshus og stålbøjle, ™og de er lette og robuste
  • Komplimenterer Brady™ SafeKey hængelås række og har de samme funktioner
  • Låse er kemiske og korrosionsbestandige
  • Den unikke låsemekanisme er isoleret og har 6 præcisionsstålglas til et stort antal nøgleforskelle og manipulationsmodstand
  • Den farvematchede nøgle og låselegeme giver en hurtig identifikation i applikationen
  • Der medfølger 1 nøgle til hver lås
  • Brugerdefineret indtastning, gravering, kortlægning, Master Key og Grand Master Key er tilgængelige
Tekniske data
Produkttype Nøglede hængelåse
Nøgletype Indtastet anderledes
Alternativt varenummer ALU-BRN-38ST-KD
Farve Brun
Materiale Anodiseret aluminium
Diameter (engelsk) Sjækle 0,25 tommer
Diameter (metrisk) sjækle 6.4 mm
Højde (engelsk) sjækle 1,5 tommer
Højde (metrisk) sjækle 38 mm
Materiale (bøjle) Stål
Antal Pins 6
Mængde 1 stk.
Bredde (engelsk) 1,5 tommer
Bredde (engelsk) Sjækle 1,3 tommer.
Bredde (metrisk) 38 mm
Bredde (metrisk) sjækle 33 mm