Få mere at vide
Brady™ SafeKey kompakte hængelåse - Nylon med 25 mm plastsjækle, med nøgle
Artikelnummer. 17190251 Shop alle Brady produkter
Skift visning
Farve:
Blå
Brun
Grøn
Gul
Hvid
Lilla
Orange
Rød
Sort
Mængde:
3 pakker
Pakningsstørrelse:
Pakke med 3
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Mængde Pakningsstørrelse
17190251 Gul 3 pakker Pakke med 3
17120261 Sort 3 pakker -
17110261 Blå 3 pakker -
17150261 Brun 3 pakker -
17100261 Grøn 3 pakker -
17130261 Orange 3 pakker -
17140261 Lilla 3 pakker Pakke med 3
17180251 Rød 3 pakker -
17160261 Hvid 3 pakker -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Artikelnummer. 17190251 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 150190
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    444.00 DKK
    424.70 DKK / Pakke med 3
    Spare 19.30 DKK
    4% Slukket
Se alle kampagner
På lager
Et lille og let udvalg af hængelåse, der egner sig til energiisoleringsprogrammer eller i små rum.
  • Komplimenterer Brady™ SafeKey hængelås række og har de samme funktioner
  • Den nydesignede og innovative nøglemekanisme giver dig meget mere unikke nøglemuligheder end en konventionel standard sikkerhedshængelås uden at ofre en sikker lockout
  • Den unikke låsemekanisme er isoleret og ikke-ledende for at beskytte arbejdere mod stød, når nøglen indsættes
  • Låsemekanismen har 6 præcisionsstålglas til et stort antal nøgleforskelle og manipulationsmodstand
  • Låse er kompakte og lette og modstår slag, temperatur, kemikalier og korrosion
  • Deres ikke-ledende, ikke-gnistgivende krop har et ribbet design for lettere greb og håndtering
  • Den farvematchede nøgle og låselegeme giver en hurtig identifikation i applikationen
  • Der medfølger 1 nøgle til hver lås
  • Brugerdefineret indtastning, gravering, kortlægning, Master Key og Grand Master Key er tilgængelige
Tekniske data
Produkttype Nøglede hængelåse
Nøgletype Indtastet ens
Alternativt varenummer CPT-YLW-25PL-KA3PK
Farve Gul
Materiale Nylon
Diameter (engelsk) Sjækle 0,19 tommer
Diameter (metrisk) sjækle 4.7 mm
Højde (engelsk) sjækle 1 tomme
Højde (metrisk) sjækle 25 mm
Materiale (bøjle) Plast
Antal Pins 6
Mængde 3 pakker
Bredde (engelsk) 1,3 tommer.
Bredde (engelsk) Sjækle 1 tomme
Bredde (metrisk) 33 mm
Bredde (metrisk) sjækle 26 mm