Få mere at vide
DWK Life Sciences Sikring, til sikkerhedsstandard jordstik
Artikelnummer. p-7189381 Shop alle DWK Life Sciences produkter
Ledstørrelse:
NS 14/23
NS 19/26
NS 24/29
NS 29/32
NS 34/35
NS 45/40
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
Artikelnummer. 15854608
Brand: DWK Life Sciences 286216409
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Komponent i systemet til sikker løsning af fastsiddende jordforbindelser.
Polyamidspænderinge har meget gode glideegenskaber. De hjælper til sikkert at løsne faste samlinger gennem jævn kraftfordeling.
  • Ved hjælp af en jævn kraftfordeling kan fastsiddende samlinger løsnes sikkert.
  • På grund af deres materialeegenskaber har trækringe meget gode glideegenskaber.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 10/Pk.
Varebeskrivelse For at sikre sikkerheden slibning
Type Beskyttelse
Ledstørrelse NS 14/23