Få mere at vide
DWK Life Sciences Sikring, til sikkerhedsstandard jordstik
Shop alle DWK Life Sciences produkter
Ledstørrelse:
NS 14/23
NS 19/26
NS 24/29
NS 29/32
NS 34/35
NS 45/40
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
Beskrivelse
Polyamidspænderinge har meget gode glideegenskaber. De hjælper til sikkert at løsne faste samlinger gennem jævn kraftfordeling.
- Ved hjælp af en jævn kraftfordeling kan fastsiddende samlinger løsnes sikkert.
- På grund af deres materialeegenskaber har trækringe meget gode glideegenskaber.
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 10/Pk. |
| Varebeskrivelse | For at sikre sikkerheden slibning |
| Type | Beskyttelse |
| Ledstørrelse | NS 19/26 |