Få mere at vide
Kolmi Hopen™ SafeFeet Høje medicinske og industrielle skoovertræk
Artikelnummer. 17770149 Shop alle Medicom produkter
Skift visning
Størrelse:
Større
Artikelnummer. Størrelse
17770149 Større
1 options
Artikelnummer. 17770149 Leverandør Kolmi Hopen™ Leverandørnr. H03602A
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    498.00 DKK
    438.75 DKK / Pakke med 500
    Spare 59.25 DKK
    11% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Industrielle og medicinske skoovertræk med høj højde for ekstra beskyttelse.
  • 100% polypropylen spunbond, non-woven
  • Blødt og modstandsdygtigt stof
  • Samles ved limning
  • Elastisk ankelstøtte
  • Fremstillet i Frankrig
Tekniske data
Størrelse Større
Materiale Polypropylen
Farve Blå
Engangs Engangsbrug
Model- H03602A
Til brug med (applikation) Medicinsk, industriel
Certificeringer/overholdelse (Europa) (EU) 2017/745
Emballagemængde 500/Pk.
Dimensioner (L x B) 380 x 190 mm