Få mere at vide
Kolmi Hopen™ SafeFeet Overtrækssko i polypropylen med SkidGuard
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 17780149 Shop alle Medicom produkter
Skift visning
Farve:
Hvid
Hvid, Grøn
Hvid, Pink
Størrelse:
X-Large
2X-stor
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Størrelse
17780149 Hvid, Pink X-Large
17790149 Hvid, Grøn X-Large
17700159 Hvid 2X-stor
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17780149 Leverandør Kolmi Hopen™ Leverandørnr. H06741B
Fyld dit lab op
Brug rabatkode 28007
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Hjælp med at forhindre fald på arbejdspladsen med disse skridsikre overtrækssko af polypropylen.
  • Vandtæt og skridsikker sål
  • Åndbar og let
  • Elastisk ankelstøtte
  • Non-woven polypropylen med polyethylensål
  • Fremstillet i Frankrig
Tekniske data
Størrelse X-Large
Materiale Polypropylen
Farve Hvid, Pink
Engangs Engangsbrug
Tykkelse 60μ m
Til brug med (applikation) Medicinsk, industriel
Certificeringer/compliance ISO 13485, (EU) 2017/745
Emballagemængde 400 Pk.
Vægt (metrisk) 34 g/m 2