Beskrivelse
- 3-niveaus kodning til sikker prøve- og beholderidentifikation
- Koder på tre sider af plader til fleksibel aflæsning
- ECC 200 fejlkorrektionsfunktion muliggør sikker kodelæsning med op til 30 % beskadigede koder
- Yderligere, ID-specifik information om plader tilgængelig via Eppendorf™ DataPort til dokumentationsformål
- Direkte import til eLabInventory og eLabJournal software til bekvem håndtering
- Import til andre databasesystemer muligt
- Fremstillet af højkvalitets polypropylen for højeste prøverenhed
Tekniske data
Tekniske data
| Stregkode | Inkluderer stregkode |
| Format | SBS Standard |
| Array | 16 x 24 |
| Produktlinje | Eppendorf |
| Farve | Klar |
| Produkttype | Deepwell Plade |
| Materiale | Polypropylen |
| Volumen (metrisk) Nå | 200μ L |
| Antal Wells | 96 |
| Sterilitet | Steril |
| Vis mere |