Beskrivelse
- De Eppendorf Safe-Lock rør med et hængslet låg forhindrer utilsigtet åbning under inkubation og opbevaring.
- g-Safe™ teknologi, afhængig af Safe-Lock Rørvariant (se manualen), sikrer enestående centrifugeringsstabilitet op til 30.000 xg, forhindrer prøvetab fra rørbrud og øger sikkerheden ved håndtering af farlige prøver.
- Fremstillet uden brug af slipmidler, blødgørere og biocider– stoffer, der vides at udvaskes fra plastikforbrugsvarer ind i prøven, hvilket negativt påvirker bioassayresultaterne.
- Polypropylenkonstruktion giver høj modstandsdygtighed over for kemikalier, mekanisk belastning og ekstreme temperaturer.
- Præcis lågforsegling minimerer fordampningshastigheden under længere tids opbevaring.
- Røret har et stort frostet låg og sideflade for nem mærkning.
- Funktionalitet er sikret inden for et temperaturområde fra -86° C til 100° C.
- Autoklaverbar når åben (121 °C, 20 min.) for effektiv sterilisering.
- Tilgængelig i lot-certificeret PCR Clean, Eppendorf Retsmedicinsk DNA-grad, og Biopur™ kvalitet for testet renhed.
Tekniske data
Tekniske data
| Kasket stil | Hængslet låg |
| Lukningsfarve | Farveløs |
| Lukningsmateriale | Polypropylen |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Kapacitet (metrisk) | 2 mL |
| Farve | Klar |
| Materiale | Polypropylen |
| Til brug med (applikation) | Inkubation og opbevaring |
| nr. pr. pakke | 500 Pk. |
| Emballage | 500 rør (10 poser x 50 rør) |
| Vis mere |