Få mere at vide
Eppendorf™ Safe-Lock Tubes™ Biobaseret mikrorør
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 30560025 Shop alle Eppendorf produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
0,5 ml
1,5 ml
2,0 ml
Renhed eller kvalitetsklasse:
Eppendorf Kvalitet
PCR Clean
PCR-rensning
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Renhed eller kvalitetsklasse
30560025 2,0 ml Eppendorf Kvalitet
30560021 0,5 ml Eppendorf Kvalitet
30560023 0,5 ml PCR Clean
30560020 1,5 ml Eppendorf Kvalitet
30560024 1,5 ml PCR Clean
30560022 2,0 ml PCR-rensning
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 30560025 Leverandør Eppendorf™ Leverandørnr. 0030123166
Essentials til prøveforberedelse og -opbevaring
Brug rabatkode 27996
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
100% biobaseret plastik, 0,5 til 2,0 ml rør har en unik låsemekanisme for at beskytte din prøve
  • BioBased (lavet af 100% biobaseret materiale) variant hjælper med at reducere CO2-aftryk relateret til forbrugsvarer i laboratoriet
  • De biobaserede rør har identiske materialegenskaber og tekniske specifikationer som vores ikke-biobaserede rør
  • Det hængslede Eppendorf Safe-Lock låg forhindrer utilsigtet åbning af låget under inkubation og opbevaring
  • Biobaseret polypropylenkonstruktion giver robust modstandsdygtighed over for kemikalier, mekanisk belastning og ekstreme temperaturer
  • Præcisionsforsegling af låget minimerer fordampningshastigheder under længere opbevaringsperioder
  • Det generøst store frostede låg og sideflade gør det nemt at mærke
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Lukningsfarve Klar
Autoklaverbar Autoklaverbar
Kapacitet (metrisk) 2,0 ml
Farve Klar
Materiale Polypropylen
Til brug med (udstyr) Centrifugering
nr. pr. pakke 1000
Emballage Genlukkelige poser
Temperaturområde (metrisk) -86 °C til +100 °C
Sterilitet Ikke steril
Renhed eller kvalitetsklasse Eppendorf Kvalitet
Uddannet Ja
Lukketype Safe-lock låg
Bund form Konisk
Maks. RCF 25,000 g
Mængde 1000
Grønne funktioner Fremstillet af 100 % vedvarende ressourcer
Form Cylindrisk
Produkttype Mikrorør