Beskrivelse
- BioBased (lavet af 100% biobaseret materiale) variant hjælper med at reducere CO2-aftryk relateret til forbrugsvarer i laboratoriet
- De biobaserede rør har identiske materialegenskaber og tekniske specifikationer som vores ikke-biobaserede rør
- Det hængslede Eppendorf Safe-Lock låg forhindrer utilsigtet åbning af låget under inkubation og opbevaring
- Biobaseret polypropylenkonstruktion giver robust modstandsdygtighed over for kemikalier, mekanisk belastning og ekstreme temperaturer
- Præcisionsforsegling af låget minimerer fordampningshastigheder under længere opbevaringsperioder
- Det generøst store frostede låg og sideflade gør det nemt at mærke
Tekniske data
Tekniske data
| Lukningsfarve | Klar |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Kapacitet (metrisk) | 0,5 ml |
| Farve | Klar |
| Materiale | Polypropylen |
| Til brug med (udstyr) | Centrifugering |
| nr. pr. pakke | 500 |
| Emballage | Genlukkelige poser |
| Temperaturområde (metrisk) | -86 °C til +100 °C |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Vis mere |