Få mere at vide
Eppendorf™ Safe Lock Micro Test Tube
Shop alle Eppendorf produkter
Farve:
Blå
Grøn
Gul
Rød
Kapacitet (metrisk):
0,5 ml
2 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Pakke med 500
Beskrivelse
- Hængslet Eppendorf Safe-Lock låg forhindrer utilsigtet lågåbning under inkubation og opbevaring
- Polypropylen giver høj modstandsdygtighed over for kemikalier, mekanisk belastning og ekstreme temperaturer
- Fremstillet uden skimmelslipmidler, blødgøringsmidler eller biocider, der kan have en negativ effekt på bioassays
- g-Safe™ : Enestående centrifugeringsstabilitet op til 30.000x g forhindrer prøvetab på grund af rørbrud og giver ekstra sikkerhed ved arbejde med farlige prøver
- Præcis lågforsegling for minimale fordampningshastigheder under langtidsopbevaring
- Stort frostet låg og overflade på siden for nem mærkning
- Garanteret funktionalitet fra -86 til +100 °C
- Autoklaverbar når åben (121 °C, 20 min.)
- Tilgængelig i lot-certificeret PCR ren, Eppendorf Retsmedicinsk DNA-grad, og Biopur kvalitet for garanteret renhed
- Tilgængelig i Eppendorf Protein og DNA LoBind materiale til maksimal genvinding af værdifulde prøver
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 2 ml |
| Farve | Blå |
| Materiale | Polypropylen |
| Emballage | 1000/Pk. |
| Temperaturområde (metrisk) | –86 til 100 °C |