Få mere at vide
Eppendorf™ Safe Lock Micro Test Tube
Artikelnummer. 10768371 Shop alle Eppendorf produkter
Skift visning
Farve:
Blå
Grøn
Gul
Rød
Kapacitet (metrisk):
0,5 ml
2 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Pakke med 500
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
10768371 Grøn 0,5 ml Pakke med 500
10663981 Blå 2 ml Pakke med 1000
10058770 Rød 2 ml Pakke med 1000
10547381 Gul 2 ml Pakke med 1000
10421193 Gul 0,5 ml Pakke med 500
10490993 Blå 0,5 ml Pakke med 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 10768371 Leverandør Eppendorf™ Leverandørnr. 0030121147
Bestsellere. Megabesparelser.
Brug rabatkode 27997
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Brug disse polypropylen mikrorør til en række forskellige anvendelser. Eppendorf™ Safe Lock Micro-reagensglas har hængslede Eppendorf Safe-Lock låg til enestående beskyttelse mod utilsigtet åbning under inkubation og opbevaring.
  • Hængslet Eppendorf Safe-Lock låg forhindrer utilsigtet lågåbning under inkubation og opbevaring
  • Polypropylen giver høj modstandsdygtighed over for kemikalier, mekanisk belastning og ekstreme temperaturer
  • Fremstillet uden skimmelslipmidler, blødgøringsmidler eller biocider, der kan have en negativ effekt på bioassays
  • g-Safe™ : Enestående centrifugeringsstabilitet op til 30.000x g forhindrer prøvetab på grund af rørbrud og giver ekstra sikkerhed ved arbejde med farlige prøver
  • Præcis lågforsegling for minimale fordampningshastigheder under langtidsopbevaring
  • Stort frostet låg og overflade på siden for nem mærkning
  • Garanteret funktionalitet fra -86 til +100 °C
  • Autoklaverbar når åben (121 °C, 20 min.)
  • Tilgængelig i lot-certificeret PCR ren, Eppendorf Retsmedicinsk DNA-grad, og Biopur kvalitet for garanteret renhed
  • Tilgængelig i Eppendorf Protein og DNA LoBind materiale til maksimal genvinding af værdifulde prøver
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 0,5 ml
Farve Grøn
Materiale Polypropylen
Emballage 500/Pk.
Temperaturområde (metrisk) –86 til 100 °C