Få mere at vide
BOLA Safe-Lab Nødder
Artikelnummer. 10471302
Skift visning
Produktlinje:
NS 19/26
NS 29/32
NS 45/40
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produktlinje
10471302 NS 29/32
10690942 NS 19/26
10216981 NS 45/40
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10471302 Leverandør BOLA Leverandørnr. K 134910
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    187.87 DKK
    136.56 DKK / Pakke med 1
    Spare 51.31 DKK
    27% Slukket
Forventet forsendelse: 05-01-2027
Safe-Lab Møtrikker glasfiberforstærket PTFE
  • Muliggør en tæt og sikker forbindelse samt en nem frakobling af kegle og fatning.
  • Den specielle møtrik, som holdes på en ekstern gevind over keglen, holder og låser topfatet. For at afbryde skal denne specielle møtrik drejes med uret.
  • Effekten forstærkes af gevindstigningen og overføres aksialt til fatningen.
  • Jordleddet frigives.
Tekniske data
Certificeringer/compliance FDA
Autoklaverbar Autoklaverbar
Produktlinje NS 29/32
Farve Hvid
Fleksibilitet Stiv
Maks. Driftstemperatur (engelsk) 482 °F
Maks. Driftstemperatur (metrisk) 250 °C
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privacy Policy.