Beskrivelse
- Når safe-it-sikkerhedsforseglingen er blevet brudt, vises et sølvskakternet mønster på både undergrunden og overfladen af selve mærkatet
- Sikkerhedsmærkat safe-it bruges som originalitetssegl og som beskyttelse mod manipulationer af fx prøver, retentionsprøver, til transport af prøver, forsegling af beholdere med vigtige eller farlige kemikalier i laboratoriet samt forsegling af breve, forsendelser og meget mere
- Den første åbning af en pakke er tydeliggjort og uigenkaldeligt synlig med forseglingen, der garanterer originalitet, og uautoriseret åbning kan derfor bevises
- Hvis sikkerhedsmærkaten fjernes, opdeles den i separate lag
- Et mønster, der tidligere var skjult, vises på overfladen og er irreversibelt
- Limen efterlader en rest på overfladen, som ikke kan fjernes (en såkaldt void label)
- Når først etiketten er fjernet, kan den ikke bruges igen
- Det er derfor ikke muligt at ændre etiketten eller ændre den efterfølgende
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Segl garanterer originalitet |
| Farve | Sølv |
| Printbare sider | Front |
| Produkttype | Label |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Vis tekst | Without |
| Til brug med (applikation) | Prøver, retentionsprøver, transport af prøver, forsegling af beholdere |
| Inkluderer | Skakternet mønster, synligt bevis på manipulation |
| Mængde | 500,-/rulle |
| Dimensioner (L x B) | 20 x 95 mm |
| Vis mere |