Få mere at vide
Invitrogen™ Safe Imager™ 2.0 Blue-Light Transilluminator
Artikelnummer. 10507584
Skift visning
Dimensioner (L x B x H):
29.5 x 32.5 x 6.5 cm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Dimensioner (L x B x H) Pakningsstørrelse
10507584 29.5 x 32.5 x 6.5 cm Hver
1 options
Artikelnummer. 10507584 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. G6600EU
 Begrænset vare
På lager
Safe Imager™ 2.0 Blue-Light Transilluminator
De Safe Imager™ Blue-Light Transilluminator er designet til at se farvede geler på laboratoriebænken eller i geldokumentationssystemer. Lys fra LED-kilden inde i instrumentet passerer gennem et blåt filter, der producerer lys med en smal emissionsspids centreret ved ca. 470 nm, effektiv til excitation af SYBR™ DNA-bindende farvestoffer som f.eks SYBR™ Sikker DNA-gelfarvning, samt mange af vores proteingel-farvninger som f.eks SYPRO™ Rubin, SYPRO™ Orange, og Pro-Q™ Diamantpletter. Følsomheden opnået med dette instrument er sammenlignelig med den, der opnås med en standard UV-transilluminator. I modsætning til UV-transilluminatorer Safe Imager™ transilluminator producerer ikke UV-lys og kræver ikke UV-beskyttelsesudstyr under brug.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Transilluminator
Til brug med (applikation) Nukleinsyregelelektroforese og blotting, proteingelelektroforese
Til brug med (udstyr) Safe Imager™
Dimensioner (L x B x H) 29.5 x 32.5 x 6.5 cm
Elektriske krav Stiktype: EU
Indhold og opbevaring • Safe Imager
•Amber filterenhed
• Strømledning
• Safe Imager briller
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Grønne funktioner Energieffektiv
Belysningstype LED blå