Beskrivelse
Sikker og forureningsfri
- Lukket, selvstændigt design for at forhindre forureningsfarer
- Alle dele i kontakt med væsker er fuldt autoklaverbare
- Udstyret med et niveaudetekteringssystem for at forhindre væskeoverløb
- Har et hydrofobt filter i linjen, der fanger aerosoler for sikker bortskaffelse
Tilpasningsdygtig
- Forskellige adaptere inkluderet til montering af håndoperatøren
- Justerbart aspirationsniveau angivet af et LED-panel
- Modulært design muliggør hurtig og præcis aspiration af væsker
Bekvemt
- Let at bruge på en bænk eller i laminar flow-kabinetter
- Altid klar til brug ved blot at trykke på knappen på håndbetjeningen
- Ergonomisk håndbetjening kan opbevares på flaskehåndtaget
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Farve | Blå |
| Dispenseringshastighed | 17 ml/sek. |
| Engangs | Genanvendelig |
| Greb Type | Ergonomi |
| Materiale | Polypropylen |
| Antal kanaler | 1 |
| Produktlinje | MLH-produktlinje |
| Sterilitet | Ikke-steril |
| Type | Motoriseret vakuum |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?