Få mere at vide
Gilson™ Sikker aspirationsstation
Artikelnummer. 17102225 Shop alle Gilson produkter
Skift visning
Stiktype:
EU
STORBRITANNIEN
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Stiktype
17102225 EU
17193574 STORBRITANNIEN
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17102225 Leverandør Gilson™ Leverandørnr. F110744
Styrk proteomik
Brug rabatkode 28003
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 20-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Safe Aspiration Station er et selvstændigt motoriseret vakuumsystem til hurtig og nem aspiration af biologisk flydende affaldsbortskaffelse. Stationen tilbyder justerbar aspirationshastighed og håndtag. Ideel til ELISA tests, cellekultur og anden forurening eller farlig væskeaspiration og bortskaffelse.
Sikker og forureningsfri
  • Lukket, selvstændigt design for at forhindre forureningsfarer
  • Alle dele i kontakt med væsker er fuldt autoklaverbare
  • Udstyret med et niveaudetekteringssystem for at forhindre væskeoverløb
  • Har et hydrofobt filter i linjen, der fanger aerosoler for sikker bortskaffelse
Tilpasningsdygtig
  • Forskellige adaptere inkluderet til montering af håndoperatøren
  • Justerbart aspirationsniveau angivet af et LED-panel
  • Modulært design muliggør hurtig og præcis aspiration af væsker
Bekvemt
  • Let at bruge på en bænk eller i laminar flow-kabinetter
  • Altid klar til brug ved blot at trykke på knappen på håndbetjeningen
  • Ergonomisk håndbetjening kan opbevares på flaskehåndtaget
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Farve Blå
Dispenseringshastighed 17 ml/sek.
Engangs Genanvendelig
Greb Type Ergonomi
Materiale Polypropylen
Antal kanaler 1
Produktlinje MLH-produktlinje
Sterilitet Ikke-steril
Type Motoriseret vakuum
Volumen (metrisk) 4 L
Stiktype EU