Få mere at vide
Fisherbrand™ Sadelskammel
Artikelnummer. 30276793 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Farve:
Blå
Sort
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve
30276793 Sort
30276792 Blå
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30276793
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2365.00 DKK
    1732.95 DKK / Pakke med 1
    Spare 632.05 DKK
    26% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 08-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Sadelskammelen muliggør ergonomisk siddeplads, selv ved hyppige positionsskift. Takket være den intuitive justering af sædehøjde kan den nemt tilpasses hævede arbejdsstationer og forskellige kropshøjder.
  • Laboratoriesadelskammel
  • Sædehøjde 540-800 mm.
  • Behageligt sadelsæde, understøtter rygsøjlens naturlige S-form.
  • 3-zoners polstringskum for optimal trykfordeling.
  • 3D-sædedynamik for at sikre aktiv og dynamisk siddetid.
  • Særligt lille aluminiumsbase med en diameter på 540 mm og store hjul for høj mobilitet.
  • Hygiejnisk design.
  • Afføringen er designet til ikke at samle snavs og være nem at rengøre.
Tekniske data
Produkttype Sadelskammel
Farve Sort
Materiale Stål
Siddetype Skammel
Opfylder biosikkerhedsniveau S1 og S2, GMP i overensstemmelse med reglerne