Få mere at vide
Sacubitrilat, MedChemExpress
Artikelnummer. 16437428
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
2 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Pakningsstørrelse:
10mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16437428 10 mg 10mg
16480296 2 mg -
16429907 5 mg -
16413586 25 mg -
16403457 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16437428 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY17620
MedChemExpress Sacubitrilat (Desethyl Sacubitril) is an active neprilysin (NEP) inhibitor.
Sacubitrilat (Desethyl Sacubitril) is an active neprilysin (NEP) inhibitor.
Specifications
Kemisk navn eller materiale Sacubitrilat
Fysisk form Solid
CAS 149709-44-4
Farve White
Mængde 10 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C22H25NO5
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation
Synonym Desethyl Sacubitril LBQ-657
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (260.80 mM)
SMIL [H]N(C(CCC(O)=O)=O)[C@H](CC(C=C1)=CC=C1C2=CC=CC=C2)C[C@H](C(O)=O)C
Molekylvægt (g/mol) 383.44
Formel vægt 383.44
Procent renhed 99.36%