missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Sacubitril, TRC

Artikelnummer. 30423413
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30423413 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30423413 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCS080895100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Sacubitril
CAS 149709-62-6
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C24 H29 N O5
Mængde 100 mg
Synonym [1,1'-Biphenyl]-4-pentanoic acid','γ-[(3-carboxy-1-oxopropyl)amino]-α-methyl-','α-ethyl ester','(αR,γS)-, [1,1'-Biphenyl]-4-pentanoic acid','γ-[(3-carboxy-1-oxopropyl)amino]-α-methyl-','ethyl ester','[S-(R*,S*)]-, (2R,4S)-4-[(3-Carboxy-1-oxopropyl)amino]-4-[(p-phenylphenyl)methyl]-2-methylbutanoic acid ethyl ester, (2R,4S)-5-(Biphenyl-4-yl)-4-[(3-carboxypropionyl)amino]-2-methylpentanoic acid ethyl ester, AHU 377, Sacubitril, Sucabitril
InChI formel InChI=1S/C24H29NO5/c1-3-30-24(29)17(2)15-21(25-22(26)13-14-23(27)28)16-18-9-11-20(12-10-18)19-7-5-4-6-8-19/h4-12,17,21H,3,13-16H2,1-2H3,(H,25,26)(H,27,28)/t17-,21+/m1/s1
SMIL CCOC(=O)[C@H](C)C[C@@H](Cc1ccc(cc1)c2ccccc2)NC(=O)CCC(=O)O
IUPAC navn 4-[[(2S,4R)-5-ethoxy-4-methyl-5-oxo-1-(4-phenylphenyl)pentan-2-yl]amino]-4-oxobutanoic acid
Molekylvægt (g/mol) 411.49
Formel vægt 411.2046
Procent renhed >95
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.