missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Sacubitril Sodium Salt, TRC

Artikelnummer. 30134745
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30134745 1 g
30132663 500 mg
17923545 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30134745 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCS0809601G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 149690-05-1
Molekylær formel C24 H28 N O5 . Na
Molekylvægt (g/mol) 433.473
Synonym [1,1'-Biphenyl]-4-pentanoic acid, γ-[(3-carboxy-1-oxopropyl)amino]-α-methyl-, α-ethyl ester, sodium salt (1:1), (αR,γS)-, [1,1'-Biphenyl]-4-pentanoic acid, γ-[(3-carboxy-1-oxopropyl)amino]-α-methyl-, α-ethyl ester, monosodium salt, [S-(R*,S*)]- (9CI), Sacubitril sodium, Sacubitril sodium salt, (2R,4S)-5-(Biphenyl-4-yl)-4-[(3-carboxypropionyl)amino]-2-methylpentanoic acid ethyl ester sodium salt, [1,1'-Biphenyl]-4-pentanoic acid, γ-[(3-carboxy-1-oxopropyl)amino]-α-methyl-, α-ethyl ester, sodium salt (1:1), (αR,γS)-, [1,1'-Biphenyl]-4-pentanoic acid, γ-[(3-carboxy-1-oxopropyl)amino]-α-methyl-, α-ethyl ester, monosodium salt, [S-(R*,S*)]- (9CI), Sac
IUPAC navn sodium;4-[[(2S,4R)-5-ethoxy-4-methyl-5-oxo-1-(4-phenylphenyl)pentan-2-yl]amino]-4-oxobutanoate
SMIL [Na+].CCOC(=O)[C@H](C)C[C@@H](Cc1ccc(cc1)c2ccccc2)NC(=O)CCC(=O)[O-]

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Sacubitril Sodium
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C24H29NO5.Na/c1-3-30-24(29)17(2)15-21(25-22(26)13-14-23(27)28)16-18-9-11-20(12-10-18)19-7-5-4-6-8-19;/h4-12,17,21H,3,13-16H2,1-2H3,(H,25,26)(H,27,28);/q;+1/p-1/t17-,21+;/m1./s1
Formel vægt 433.187
Procent renhed >95%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.