Få mere at vide
Sacubitril Sodium, Mikromol
Artikelnummer. 30462169
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
30462169 250 mg
1 options
Artikelnummer. 30462169 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3969.010250
Discover Mikromol- your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Sacubitril Sodium, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sacubitril Sodium
CAS 149690-05-1
Analyt- eller komponentnavne Sacubitril Sodium
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C24 H28 N O5 . Na
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym [1,1'-Biphenyl]-4-pentanoic acid, γ-[(3-carboxy-1-oxopropyl)amino]-α-methyl-, α-ethyl ester, sodium salt (1:1), (αR,γS)-, [1,1'-Biphenyl]-4-pentanoic acid, γ-[(3-carboxy-1-oxopropyl)amino]-α-methyl-, α-ethyl ester, monosodium salt, [S-(R*,S*)]- (9CI), Sac
InChI formel InChI=1S/C24H29NO5.Na/c1-3-30-24(29)17(2)15-21(25-22(26)13-14-23(27)28)16-18-9-11-20(12-10-18)19-7-5-4-6-8-19;/h4-12,17,21H,3,13-16H2,1-2H3,(H,25,26)(H,27,28);/q;+1/p-1/t17-,21+;/m1./s1
Løsningstype Neat
SMIL [Na+].CCOC(=O)[C@H](C)C[C@@H](Cc1ccc(cc1)c2ccccc2)NC(=O)CCC(=O)[O-]
IUPAC navn sodium;4-[[(2S,4R)-5-ethoxy-4-methyl-5-oxo-1-(4-phenylphenyl)pentan-2-yl]amino]-4-oxobutanoate
Molekylvægt (g/mol) 433.473
Mængde 250 mg
Formel vægt 433.187 g/mol