Få mere at vide
Sacubitril hemicalcium salt, MedChemExpress
Beskrivelse
Sacubitril hemicalcium salt (AHU-377 hemicalcium salt) is a potent NEP inhibitor with an IC50 of 5 nM. Sacubitril hemicalcium salt is a component of the heart failure medicine LCZ696.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sacubitril hemicalcium salt |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 1369773-39-6 |
| Farve | White |
| Mængde | 10 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C24H28Ca0.5NO5 |
| Til brug med (applikation) | Neuroscience-Neuromodulation |
| Synonym | AHU-377 hemicalcium salt |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 125 mg/mL (290.35 mM; Need ultrasonic) |
| Vis mere |