missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Sacubitril-d4, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sacubitril succinate-d4 |
| CAS | 1884269-07-1 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C24 2H4 H25 N O5 |
| Mængde | 1 mg |
| Synonym | [1,1'-Biphenyl]-4-pentanoic acid','γ-[(3-carboxy-1-oxopropyl-2,2,3,3-d4)amino]-α-methyl-','α-ethyl ester','(αR,γS)-, (2R,4S)-4-[(3-Carboxy-1-oxopropyl-2,2,3,3-d4)amino]-4-[(p-phenylphenyl)methyl]-2-methylbutanoic acid ethyl ester, (2R,4S)-5-(Biphenyl-4-yl)-4-[(3-carboxypropionyl-2,2,3,3-d4)amino]-2-methylpentanoic acid ethyl ester, AHU 377-d4, Sacubitril-d4, Sacubitril-D4 (succinate-D4), Sucabitril-d4 |
| InChI formel | InChI=1S/C24H29NO5/c1-3-30-24(29)17(2)15-21(25-22(26)13-14-23(27)28)16-18-9-11-20(12-10-18)19-7-5-4-6-8-19/h4-12,17,21H,3,13-16H2,1-2H3,(H,25,26)(H,27,28)/t17-,21+/m1/s1/i13D2,14D2 |
| SMIL | [2H]C([2H])(C(=O)O)C([2H])([2H])C(=O)N[C@@H](C[C@@H](C)C(=O)OCC)Cc1ccc(cc1)c2ccccc2 |
| IUPAC navn | 2,2,3,3-tetradeuterio-4-[[(2S,4R)-5-ethoxy-4-methyl-5-oxo-1-(4-phenylphenyl)pentan-2-yl]amino]-4-oxobutanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 415.52 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?