missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Sacubitril Calcium, TRC

Artikelnummer. 30009306
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
250 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30009306 1 g
30004554 100 mg
30004839 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30009306 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCS0809001G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 1369773-39-6
Molekylær formel C24H28NO-5 1/2Ca2+
Molekylvægt (g/mol) 430.52
Synonym [S-(R*,S*)]-γ-[(3-Carboxy-1-oxopropyl)amino]-α-methyl-,[1,1'-biphenyl]-4-pentanoic Acid Ethyl Ester Calcium salt, (2R,4S)-4-[(3-Carboxy-1-oxopropyl)amino]-4-[(p-phenylphenyl)methyl]-2-methylbutanoic acid ethyl ester Calcium salt, (2R,4S)-5-(Biphenyl-4-yl)-4-[(3-carboxypropionyl)amino]-2-methylpentanoic acid ethyl ester Calcium salt, AHU 377 Calcium salt
IUPAC navn calcium;4-[[(2S,4R)-5-ethoxy-4-methyl-5-oxo-1-(4-phenylphenyl)pentan-2-yl]amino]-4-oxobutanoate
SMIL C([C@H](C[C@H](C(OCC)=O)C)NC(CCC(O)=O)=O)C1=CC=C(C=C1)C2=CC=CC=C2.[Ca]

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Sacubitril Calcium
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/2C24H29NO5.Ca/c2*1-3-30-24(29)17(2)15-21(25-22(26)13-14-23(27)28)16-18-9-11-20(12-10-18)19-7-5-4-6-8-19;/h2*4-12,17,21H,3,13-16H2,1-2H3,(H,25,26)(H,27,28);/q;;+2/p-2/t2*17-,21+;/m11./s1
Formel vægt 860.3561
Procent renhed >95%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.