Få mere at vide
Sacubitril Calcium, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sacubitril Calcium |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/2C24H29NO5.Ca/c2*1-3-30-24(29)17(2)15-21(25-22(26)13-14-23(27)28)16-18-9-11-20(12-10-18)19-7-5-4-6-8-19;/h2*4-12,17,21H,3,13-16H2,1-2H3,(H,25,26)(H,27,28);/q;;+2/p-2/t2*17-,21+;/m11./s1 |
| Formel vægt | 860.3561 |
| Procent renhed | >95% |