Få mere at vide
Tocris Bioscience™ Saclofen
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 30001067
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30001067 10 mg
18034362 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30001067 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 0246/10
Selective GABAB antagonist
Selective antagonist at GABAB receptors.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 125464-42-8
Molekylær formel C9H12ClNO3S
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Saclofen
Mængde 10 mg
Formel vægt 249.72
Renhed >99%
Molekylvægt (g/mol) 249.71