Få mere at vide
Sampling Systems™ Sækprøveudtagere
Artikelnummer. 15879251 Shop alle Sampling Systems produkter
Skift visning
Længde (metrisk):
400 mm
420 mm
Tip Type:
Endekappe
Plain End
Slut med flaskeadapter
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) Tip Type Pakningsstørrelse
15879251 420 mm Slut med flaskeadapter Hver
12977895 400 mm Plain End Hver
15869251 420 mm Endekappe Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15879251 Leverandør Sampling Systems™ Leverandørnr. 1320C01
Forventet forsendelse: 23-02-2027
Sampling Systems™ Sækprøveudtagere er en hurtig og effektiv måde at få prøver af stofferne i sække og poser.
  • Fremstillet af højkvalitets 316L rustfrit stål
  • Enkelt punkt
  • Til udtagning af prøver fra sække
Tekniske data
Produkttype Sækprøveudtager
Materiale Rustfrit stål (316L)
Tip Type Slut med flaskeadapter
Til brug med (applikation) Indsamling af prøver
Diameter (metrisk) 25 mm
Diameter (metrisk) kerne 22 mm
Længde (metrisk) 420 mm